2-Indanona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: beta-Hydrindone, 2-Oxoindane, 1H-Inden-2(3H)-one
OR30508-100G OR30508-25G OR30508-5G
APOSOR30508-100GEA 88.6 EUR
APOSOR30508-100G APOSOR30508-25G APOSOR30508-5G
2-Indanona 98%
2-Indanona
Formula: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Pto. de fusión: 51…54 °C
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003792
Núm. CAS: 615-13-4
EINECS: 210-410-3