5-Methyl-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR305086-1G OR305086-5G OR305086-10G
APOSOR305086-1GEA 24.8 EUR
APOSOR305086-1G APOSOR305086-5G APOSOR305086-10G
5-Methyl-1H-indazole
5-Methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₈N₂
MW: 132,1600 g/mol
Pto. Ebullición: 165…190 °C/1,5mmHg
Pto. de fusión: 111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01606235
Núm. CAS: 1776-37-0