Ácido 2-bromo-m-toluico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3051-25G OR3051-100G
APOSOR3051-25GEA 26.1 EUR
APOSOR3051-25G APOSOR3051-100G
Ácido 2-bromo-m-toluico
Ácido 2-bromo-m-toluico
Formula: C₈H₇BrO₂
Pto. de fusión: 134…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079721
Núm. CAS: 53663-39-1