5-Bromo-1H-indazol-3-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-1,2-dihydro-3H-indazol-3-one
OR305112-1G
APOSOR305112-1GEA 84.1 EUR
APOSOR305112-1G
5-Bromo-1H-indazol-3-ol
5-Bromo-1H-indazol-3-ol
Formula: C₇H₅BrN₂O
MW: 213,0300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781638
Núm. CAS: 7364-27-4