1H-Indazole-5-sulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR305122-100MG OR305122-250MG OR305122-1G
APOSOR305122-100MGEA 172 EUR
APOSOR305122-100MG APOSOR305122-250MG APOSOR305122-1G
1H-Indazole-5-sulphonyl chloride 97%
1H-Indazole-5-sulphonyl chloride
Formula: C₇H₅ClN₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11650650
Núm. CAS: 599183-35-4
UN: 3261
ADR: 8,III