Imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR305155-250MG OR305155-1G OR305155-500MG
APOSOR305155-250MGEA 353 EUR
APOSOR305155-250MG APOSOR305155-1G APOSOR305155-500MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulphonyl chloride
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulphonyl chloride
Formula: C₇H₅ClN₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03407340
Núm. CAS: 499770-78-4