3-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR305157-5G
APOSOR305157-5GEA 121 EUR
APOSOR305157-5G
3-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine 95+%
3-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₅IN₂
MW: 244,0300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06739222
Núm. CAS: 307503-19-1