6-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Imidazo[1,2-a]pyridin-6-amine
OR305164-100MG OR305164-1G OR305164-5G
APOSOR305164-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR305164-100MG APOSOR305164-1G APOSOR305164-5G
6-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
6-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₇N₃
MW: 133,1506 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06739232
Núm. CAS: 235106-53-3