Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR305169-1G OR305169-250MG
APOSOR305169-1GEA 0 EUR
APOSOR305169-1G APOSOR305169-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbaldehyde
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06739248
Núm. CAS: 136117-74-3