(±)-3-Metoxi-1,2-propanodiol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30517-100G OR30517-25G OR30517-5G
APOSOR30517-100GEA 395 EUR
APOSOR30517-100G APOSOR30517-25G APOSOR30517-5G
(±)-3-Metoxi-1,2-propanodiol 98%
(±)-3-Metoxi-1,2-propanodiol
Formula: C₄H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 218…220 °C
Densidad: 1,114 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004719
Núm. CAS: 623-39-2
EINECS: 210-791-6