Ácido 2-bromo-p-toluico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3052-100G OR3052-25G
APOSOR3052-100GEA 0 EUR
APOSOR3052-100G APOSOR3052-25G
Ácido 2-bromo-p-toluico 97%
Ácido 2-bromo-p-toluico
Formula: C₈H₇BrO₂
Pto. de fusión: 143…147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045797
Núm. CAS: 7697-27-0