3-Methylisatoic anhydride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 8-Methyl-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR30520-1G OR30520-25G OR30520-5G
APOSOR30520-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30520-1G APOSOR30520-25G APOSOR30520-5G
3-Methylisatoic anhydride
3-Methylisatoic anhydride
Formula: C₉H₇NO₃
MW: 177,1568 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426399
Núm. CAS: 66176-17-8