N-Boc-5-hydroxyindole
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Boc-5-Hydroxyindole, tert-Butyl 5-hydroxy-1H-indole-1-carboxylate
OR305227-1G OR305227-250MG
APOSOR305227-1GEA 102 EUR
APOSOR305227-1G APOSOR305227-250MG
N-Boc-5-hydroxyindole
N-Boc-5-hydroxyindole
Formula: C₁₃H₁₅NO₃
MW: 233.2600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08272246
Núm. CAS: 434958-85-7