3-Methyl-4-nitrobenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30523-1G OR30523-5G
APOSOR30523-1GEA 34.8 EUR
APOSOR30523-1G APOSOR30523-5G
3-Methyl-4-nitrobenzaldehyde 97%
3-Methyl-4-nitrobenzaldehyde
Formula: C8H7NO3
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08445621
Núm. CAS: 18515-67-8