6-Amino-2,3-dihydroindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl 6-aminoindoline-1-carboxylate, tert-Butyl 6-amino-2,3-dihydro-1H-indole-1-carboxylate
OR305255-1G
APOSOR305255-1GEA 306 EUR
APOSOR305255-1G
6-Amino-2,3-dihydroindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
6-Amino-2,3-dihydroindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₃H₁₈N₂O₂
MW: 234,3 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059271
Núm. CAS: 129488-00-2