5-Amino-2,3-dihydroindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 5-amino-2,3-dihydro-1H-indole-1-carboxylate, tert-Butyl 5-aminoindoline-1-carboxylate
OR305256-1G
APOSOR305256-1GEA 59.6 EUR
APOSOR305256-1G
5-Amino-2,3-dihydroindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
5-Amino-2,3-dihydroindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₃H₁₈N₂O₂
MW: 234,3 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059270
Núm. CAS: 129487-92-9