4-Bromoisoindolin-1-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR305271-5G
APOSOR305271-5GEA 55.1 EUR
APOSOR305271-5G
4-Bromoisoindolin-1-one 97%
4-Bromoisoindolin-1-one
Formula: C₈H₆BrNO
MW: 212,0400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09701286
Núm. CAS: 337536-15-9