6-Methoxyisoindolin-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR305281-1G OR305281-250MG
APOSOR305281-1GEA 87 EUR
APOSOR305281-1G APOSOR305281-250MG
6-Methoxyisoindolin-1-one
6-Methoxyisoindolin-1-one
Formula: C₉H₉NO₂
Pto. de fusión: 189…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08234735
Núm. CAS: 132680-54-7