5-Hydroxyisoindolin-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR305282-250MG OR305282-1G
APOSOR305282-250MGEA 72.5 EUR
APOSOR305282-250MG APOSOR305282-1G
5-Hydroxyisoindolin-1-one
5-Hydroxyisoindolin-1-one
Formula: C8H7NO2
MW: 149,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10000830
Núm. CAS: 252061-66-8