5-Aminoisoindolin-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-aminoisoindolin-1-one
OR305283-1G OR305283-5G
APOSOR305283-1GEA 63.8 EUR
APOSOR305283-1G APOSOR305283-5G
5-Aminoisoindolin-1-one
5-Aminoisoindolin-1-one
Formula: C₈H₈N₂O
MW: 148,1600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10000828
Núm. CAS: 222036-66-0