6-Bromoisoindolin-1-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
OR305290-1G OR305290-5G OR305290-500MG
APOSOR305290-1GEA 37.7 EUR
APOSOR305290-1G APOSOR305290-5G APOSOR305290-500MG
6-Bromoisoindolin-1-one 97%
6-Bromoisoindolin-1-one
Formula: C₈H₆BrNO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11848599
Núm. CAS: 675109-26-9