Sodium-2-naphthalenesulphonate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Naphthalenesulphonic acid Sodium Salt, Sodium 2-naphthalenesulphonate
OR30530-1KG OR30530-250G OR30530-5KG
APOSOR30530-1KGEA 65.4 EUR
APOSOR30530-1KG APOSOR30530-250G APOSOR30530-5KG
Sodium-2-naphthalenesulphonate 95%
Sodium-2-naphthalenesulphonate
Formula: C₁₀H₈O₃S
MW: 230,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064186
Núm. CAS: 532-02-5
EINECS: 208-523-8