Ethyl-5-oxo-4,5-dihydroisoxazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR305307-1G OR305307-5G
APOSOR305307-1GEA 654 EUR
APOSOR305307-1G APOSOR305307-5G
Ethyl-5-oxo-4,5-dihydroisoxazole-4-carboxylate
Ethyl-5-oxo-4,5-dihydroisoxazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₇NO₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00020816
Núm. CAS: 500348-26-5