6-Nitro-1-indanona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30531-1G OR30531-5G
APOSOR30531-1GEA 27.7 EUR
APOSOR30531-1G APOSOR30531-5G
6-Nitro-1-indanona 97%
6-Nitro-1-indanona
Formula: C₉H₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06656903
Núm. CAS: 24623-24-3