tert-Butyl-4-(4-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR305321-1G OR305321-5G
APOSOR305321-1GEA 34.8 EUR
APOSOR305321-1G APOSOR305321-5G
tert-Butyl-4-(4-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-(4-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate
Formula: C₁₆H₂₅N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797795
Núm. CAS: 304897-49-2