6-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR305328-5G
APOSOR305328-5GEA 109 EUR
APOSOR305328-5G
6-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
6-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
MW: 198,0201 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12024534
Núm. CAS: 1150617-54-1