6-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR305338-5G
APOSOR305338-5GEA 71.2 EUR
APOSOR305338-5G
6-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 98%
6-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formula: C₆H₄ClN₃
MW: 153,5700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17010105
Núm. CAS: 1206979-33-0