5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one
OR305356-5G
APOSOR305356-5GEA 81.2 EUR
APOSOR305356-5G
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one 97%
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one
Formula: C₇H₅BrN₂O
MW: 213,0300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07367221
Núm. CAS: 183208-34-6