Diisocianato de 1,3-fenileno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR30536-1G OR30536-5G
APOSOR30536-1GEA 68.3 EUR
APOSOR30536-1G APOSOR30536-5G
Diisocianato de 1,3-fenileno 98%
Diisocianato de 1,3-fenileno
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₈H₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002018
Núm. CAS: 123-61-5