4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR305362-1G OR305362-250MG
APOSOR305362-1GEA 145 EUR
APOSOR305362-1G APOSOR305362-250MG
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11109831
Núm. CAS: 1032943-43-3