5-Pyrimidinecarbonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR305377-1G OR305377-5G
APOSOR305377-1GEA 241 EUR
APOSOR305377-1G APOSOR305377-5G
5-Pyrimidinecarbonyl chloride
5-Pyrimidinecarbonyl chloride
Formula: C₅H₃ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03789627
Núm. CAS: 40929-48-4
UN: 3261
ADR: 8,III