Ácido 6-bromo-o-toluico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-6-methylbenzoic acid
OR3054-1G OR3054-25G OR3054-5G
APOSOR3054-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3054-1G APOSOR3054-25G APOSOR3054-5G
Ácido 6-bromo-o-toluico 97%
Ácido 6-bromo-o-toluico
Formula: C₈H₇BrO₂
Pto. de fusión: 107…112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01310788
Núm. CAS: 90259-31-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III