2-Acetamido-6-bromopiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-(6-Bromopyridin-2-yl)acetamide
OR305408-1G OR305408-5G
APOSOR305408-1GEA 87 EUR
APOSOR305408-1G APOSOR305408-5G
2-Acetamido-6-bromopiridina
2-Acetamido-6-bromopiridina
Formula: C₇H₇BrN₂O
MW: 215,05 g/mol
Pto. de fusión: 154…157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234277
Núm. CAS: 25218-99-9