5-Amino-2-chloropyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30541-1G OR30541-5G
APOSOR30541-1GEA 34.8 EUR
APOSOR30541-1G APOSOR30541-5G
5-Amino-2-chloropyrimidine 95%
5-Amino-2-chloropyrimidine
Formula: C₄H₄ClN₃
Pto. de fusión: 198…199 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06412560
Núm. CAS: 56621-90-0