2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR305419-1G OR305419-5G
APOSOR305419-1GEA 171 EUR
APOSOR305419-1G APOSOR305419-5G
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid 98%
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₂
MW: 192,22 g/mol
Pto. de fusión: 211…212 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115212
Núm. CAS: 98088-04-1