2-Chloropyrimidine-4-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30543-1G OR30543-5G
APOSOR30543-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30543-1G APOSOR30543-5G
2-Chloropyrimidine-4-carbonitrile
2-Chloropyrimidine-4-carbonitrile
Formula: C₅H₂ClN₃
MW: 139,5400 g/mol
Pto. de fusión: 53…55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234989
Núm. CAS: 75833-38-4