Ácido 3-bromo-o-toluico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3055-100G OR3055-25G
APOSOR3055-100GEA 85.7 EUR
APOSOR3055-100G APOSOR3055-25G
Ácido 3-bromo-o-toluico
Ácido 3-bromo-o-toluico
Formula: C₈H₇BrO₂
Pto. de fusión: 152…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00270097
Núm. CAS: 76006-33-2