4-(Bromometil)benzoato de etilo 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR30551-100G OR30551-25G OR30551-5G
APOSOR30551-100GEA 525 EUR
APOSOR30551-100G APOSOR30551-25G APOSOR30551-5G
4-(Bromometil)benzoato de etilo 96%
4-(Bromometil)benzoato de etilo
Formula: C₁₀H₁₁BrO₂
Pto. Ebullición: 145 °C/5mmHg
Pto. de fusión: 28…33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03791307
Núm. CAS: 26496-94-6
UN: 1759
ADR: 8,II