2-(Clorometil)quinolina clorhidrato
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR30556-25G OR30556-5G
APOSOR30556-25GEA 37.7 EUR
APOSOR30556-25G APOSOR30556-5G
2-(Clorometil)quinolina clorhidrato
2-(Clorometil)quinolina clorhidrato
Formula: C₁₀H₉Cl₂N
Pto. de fusión: 183…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012734
Núm. CAS: 3747-74-8
EINECS: 223-145-3