1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30558-1G OR30558-250MG
APOSOR30558-1GEA 72.5 EUR
APOSOR30558-1G APOSOR30558-250MG
1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Formula: C₈H₉BN₂O₂
Pto. de fusión: 277…283 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09870053
Núm. CAS: 1150114-80-9