4-Amino-2-chloro-5-methylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chloro-5-methylpyridin-4-amine
OR305585-1G
OR305585-5G
APOSOR305585-1GEA
21.9
EUR
APOSOR305585-1G
APOSOR305585-5G
4-Amino-2-chloro-5-methylpyridine 98%
4-Amino-2-chloro-5-methylpyridine
Formula:
C₆H₇ClN₂ MW: 142,5862 g/mol Pto. de fusión: 115 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11977435 Núm. CAS: 79055-62-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...