Isoquinoline-5-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Isoquinoline-5-carboxaldehyde
OR30559-1G OR30559-250MG
APOSOR30559-1GEA 48 EUR
APOSOR30559-1G APOSOR30559-250MG
Isoquinoline-5-carbaldehyde
Isoquinoline-5-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
Pto. de fusión: 116…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412483
Núm. CAS: 80278-67-7