Isoquinoline-8-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30562-1G OR30562-500MG
APOSOR30562-1GEA 63.8 EUR
APOSOR30562-1G APOSOR30562-500MG
Isoquinoline-8-carbaldehyde
Isoquinoline-8-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₇NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06227440
Núm. CAS: 787615-01-4