1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-5-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR305629-1G OR305629-250MG
APOSOR305629-1GEA 310 EUR
APOSOR305629-1G APOSOR305629-250MG
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-5-carbonitrile
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-5-carbonitrile
Formula: C₈H₅N₃
Pto. de fusión: 214…216 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909831
Núm. CAS: 146767-63-7