1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR305633-1G
APOSOR305633-1GEA 77 EUR
APOSOR305633-1G
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,1300 g/mol
Pto. de fusión: 265…270 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11040725
Núm. CAS: 116855-08-4