Thieno[3,2-c]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30575-100MG OR30575-250MG
APOSOR30575-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR30575-100MG APOSOR30575-250MG
Thieno[3,2-c]pyridine
Thieno[3,2-c]pyridine
Formula: C₇H₅NS
MW: 135,1863 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01760493
Núm. CAS: 272-14-0
EINECS: 205-984-7