Thieno[2,3-b]pyridin-3-ylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Aminothieno[2,3-b]pyridine
OR30577-1G OR30577-250MG OR30577-100MG
APOSOR30577-1GEA 348 EUR
APOSOR30577-1G APOSOR30577-250MG APOSOR30577-100MG
Thieno[2,3-b]pyridin-3-ylamine
Thieno[2,3-b]pyridin-3-ylamine
Formula: C₇H₆N₂S
Pto. de fusión: 96…98 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11869737
Núm. CAS: 26579-54-4