3-Bromothieno[2,3-b]pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR30580-1G
OR30580-250MG
OR30580-5G
APOSOR30580-1GEA
78.3
EUR
APOSOR30580-1G
APOSOR30580-250MG
APOSOR30580-5G
3-Bromothieno[2,3-b]pyridine 97%
3-Bromothieno[2,3-b]pyridine
Formula:
C7H4BrNS MW: 214,0824 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11869739 Núm. CAS: 28988-21-8 |