Acetamidoxime
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30585-1G OR30585-5G
APOSOR30585-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30585-1G APOSOR30585-5G
Acetamidoxime
Acetamidoxime
Formula: C₂H₆N₂O
Pto. de fusión: 134…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00603514
Núm. CAS: 22059-22-9