1-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30587-1G OR30587-250MG
APOSOR30587-1GEA 26.1 EUR
APOSOR30587-1G APOSOR30587-250MG
1-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
1-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
Formula: C₈H₉BN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09870052
Núm. CAS: 590418-08-9